Tetrazolium violet ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAT0174-10GEA 300 EUR InStock
TCIAT0174-10G TCIAT0174-1G
Tetrazolium violet ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Tetrazolium violet
Formule: C₂₃H₁₇ClN₄
MW: 384,87 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011875
Numéro CAS: 1719-71-7
EINECS: 217-008-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/44/93/28994493.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité