2,2'-Thenoin ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
B24671.03EA 40.8 EUR InStock
B24671.03 B24671.06
2,2'-Thenoin ≥97%
2,2'-Thenoin
Formule: C₁₀H₈O₂S₂
MW: 224,29 g/mol
Point de fusion: 104…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022505
Numéro CAS: 27761-02-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité