2,2'-Thenil ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1,2-Di(thiophen-2-yl)ethane-1,2-dione
B24753.03 B24753.06
B24753.03EA 48.6 EUR InStock
B24753.03 B24753.06
2,2'-Thenil ≥98%
2,2'-Thenil
Purity: 98% CAS No.: 7333-07-5 Molecular Formula: C10H6O2S2 Formula Weight: 222.29 Melting Point: 81-84° MDL No.: MFCD00173678
Formule: C₁₀H₆O₂S₂
MW: 222,29 g/mol
Point de fusion: 81…84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173678
Numéro CAS: 7333-07-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité