2-Anilino-4,6-di(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B25741.03EA 190 EUR InStock
B25741.03
2-Anilino-4,6-di(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine ≥97%
2-Anilino-4,6-di(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine
Formule: C₁₇H₂₂N₆O₂
MW: 342,40 g/mol
Point de fusion: 171…174 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00272422
Numéro CAS: 93438-27-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité