5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine-4,4''-disulphonic acid monosodium salt hydrate, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
82950-1GEA 56.1 EUR InStock
82950-1G 82950-5G
5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine-4,4''-disulphonic acid monosodium salt hydrate, Supelco®
5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine-4,4''-disulphonic acid monosodium salt hydrate
Formule: C₂₀H₁₃N₄NaO₆S₂·H₂O
MW: 492,47 g/mol (anhy)
Numéro MDL: MFCD00078417
Numéro CAS: 69898-45-9
EINECS: 274-196-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité