Ferrozine mono-sodium salt hydrate, BioXtra, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ200
P5338-1G P5338-250MG P5338-5G
P5338-1GEA 205 EUR InStock
P5338-1G P5338-250MG P5338-5G
Ferrozine mono-sodium salt hydrate, BioXtra, Sigma-Aldrich®
Ferrozine mono-sodium salt hydrate
3-(2-Pyridyl)-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine-4',4"-disulfonic acid sodium salt is also known as ferrozine.
  • 3-(2-Pyridyl)-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine-4',4"-disulfonic acid sodium salt (ABTS) has been used in the ferene-s assay for the accurate determination of intracellular iron from iron oxide nanoparticles
  • It has also been used in ABTS radical scavenging assay to determine the antioxidant activity of honey samples
Formule: C₂₀H₁₃N₄NaO₆S₂·H₂O
Point de fusion: ≥300 °C
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00078417
Numéro CAS: 63451-29-6
EINECS: 274-196-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b37f37e9f5a144e9b4b635ee4e45bcf3d60db43&vid=b5d5cbc9d8bcf6ffc65cc7a802f4a8e125e67211&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Yellow to Yellow-Green
Appearance (Form) Powder
Insoluble matter ≤0.1 %
Chloride Content ≤0.1 %
Aluminum (AL) ≤0.001 %
Phosphorus (P) ≤0.0005 %
Lead (Pb) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Copper (Cu) ≤0.0005 %
Zinc (Zn) ≤0.0005 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.005 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité