Ferrozine mono-sodium salt hydrate indicateur, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ200
P9762-5G P9762-1G P9762-25G
P9762-5GEA 311 EUR InStock
P9762-5G P9762-1G P9762-25G
Ferrozine mono-sodium salt hydrate indicateur, Sigma-Aldrich®
Ferrozine mono-sodium salt hydrate
3-(2-Pyridyl)-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine-4′,4′′-disulfonic acid sodium salt is a chelating agent for ferrous iron. It is also known as Ferrozine.
  • Indicator ligand
3-(2-Pyridyl)-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine-4′,4″-disulfonic acid sodium salt has been used in ferrozine chromogen solution, bioluminescence assay and in the measurement of Fe2+ concentration in the reaction medium.
Formule: C₂₀H₁₃N₄NaO₆S₂·H₂O
Point de fusion: ≥300 °C
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00078417
Numéro CAS: 63451-29-6
EINECS: 274-196-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7f230a098e1ecdd28f78288edfd89a44704085b4&vid=c57ba9feff2875622691c1e75b5d48d44d60086b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Yellow to Yellow-Green
Appearance (Form) Powder
Solubility (Colour) Yellow to Yellow-Green
Solubility (Turbidity)
50 mg/ml, H2O
Clear to Slightly Hazy
Water (by Karl Fischer) ≤8 %
Sodium (Na) Anhydrous
By ICP-atomic emission
4.0 - 5.9 %
Suitability
For Determination of Fe++
Suitable
Recommended Retest Period 4 years
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité