3-(3-Piperidinyloxy)benzonitrile ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50939.03EA 327 EUR InStock
H50939.03 H50939.MD
3-(3-Piperidinyloxy)benzonitrile ≥99%
3-(3-Piperidinyloxy)benzonitrile
Formule: C₁₂H₁₄N₂O
MW: 202,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08061079
Numéro CAS: 902836-93-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité