4-(4-Piperidinyloxy)benzonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H50958.03EA 290 EUR InStock
H50958.03 H50958.MD
4-(4-Piperidinyloxy)benzonitrile ≥98%
4-(4-Piperidinyloxy)benzonitrile
Formule: C₁₂H₁₄N₂O
MW: 202,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368391
Numéro CAS: 224178-67-0
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité