1-Boc-DL-nipecotic acid ethyl ester ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H32704.06EA 138 EUR InStock
H32704.06
1-Boc-DL-nipecotic acid ethyl ester ≥97%
1-Boc-DL-nipecotic acid ethyl ester
Formule: C₁₃H₂₃NO₄
MW: 257,33 g/mol
Point d'ébullition: 95 °C (0,5 mmHg)
Point de fusion: 31…35 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116274
Numéro CAS: 130250-54-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité