Nipecotamide 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
128300050 128300500
ACRO128300050EA 105 EUR InStock
ACRO128300050 ACRO128300500
Nipecotamide 95%
Nipecotamide
Formule: C₆H₁₂N₂O
Point de fusion: 102…108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005993
Numéro CAS: 4138-26-5
EINECS: 223-962-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 102 to 108 °C
Titration with HClO4 ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité