Nipecotamide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
N0097-25G N0097-5G
TCIAN0097-25GEA 83.6 EUR InStock
TCIAN0097-25G TCIAN0097-5G
Nipecotamide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Nipecotamide
Formule: C₆H₁₂N₂O
Numéro MDL: MFCD00005993
Numéro CAS: 4138-26-5
EINECS: 223-962-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a50db96570aceaa80ab7e94fa7d425c4f1711c07&vid=a50db96570aceaa80ab7e94fa7d425c4f1711c07&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 113.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité