Isonipecotamide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
122611000 122610250 122615000
ACRO122611000EA 110 EUR InStock
ACRO122611000 ACRO122610250 ACRO122615000
Isonipecotamide 98%
Isonipecotamide
Formule: C₆H₁₂N₂O
Point de fusion: 146…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038012
Numéro CAS: 39546-32-2
EINECS: 254-501-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 146 to 150 °C (on dry substance)
Water ≤2 % (K.F.)
Loss on drying ≤2 % (70 °C)
Sulfated ash ≤0.2 %
Titration with HClO4 ≥97.5 % (On dry substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité