Isonipecotamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAI0255-25GEA 41.8 EUR InStock
TCIAI0255-25G TCIAI0255-250G
Isonipecotamide ≥98.0% (par GC)
Isonipecotamide
Formule: C₆H₁₂N₂O
MW: 128,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038012
Numéro CAS: 39546-32-2
EINECS: 254-501-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/20/55/28972055.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 146.0 to 151.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité