Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Carbamoylpiperidine-4-carboxylic acid


024945-1G 024945-5G
FLUO024945-1GEA 0 EUR InStock
FLUO024945-1G FLUO024945-5G
1-Carbamoylpiperidine-4-carboxylic acid
1-Carbamoylpiperidine-4-carboxylic acid


Formule: C₇H₁₂N₂O₃
Numéro MDL: MFCD06655891
Numéro CAS: 851168-77-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité