4,4-Difluoropiperidine hydrochloride ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L19555.03EA 223 EUR InStock
L19555.03
4,4-Difluoropiperidine hydrochloride ≥98%
4,4-Difluoropiperidine hydrochloride
Formule: C₅H₁₀ClF₂N
MW: 157,59 g/mol
Point de fusion: ∼ 172 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095381
Numéro CAS: 144230-52-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité