4,4-Difluoropiperidine hydrochloride
Synonyms: 4,4-Difluoropiperidine HCl
009632-1G 009632.25G 009632-5G 009632-25G
FLUO009632-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009632-1G FLUO009632.25G FLUO009632-5G FLUO009632-25G
4,4-Difluoropiperidine hydrochloride
4,4-Difluoropiperidine hydrochloride
Formule: C₅H₁₀ClF₂N
MW: 157,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD03095381
Numéro CAS: 144230-52-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité