(R)-(-)-3-Aminopyrrolidine dihydrochloride 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L11173.03EA 143 EUR InStock
L11173.03 L11173.MD
(R)-(-)-3-Aminopyrrolidine dihydrochloride 97%
(R)-(-)-3-Aminopyrrolidine dihydrochloride
Formule: C₄H₁₂Cl₂N₂
MW: 159,06 g/mol
Point de fusion: ∼ 283 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070604
Numéro CAS: 116183-81-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité