(S)-(+)-3-Aminopiperidine dihydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27700.03EA 129 EUR InStock
H27700.03 H27700.MD
(S)-(+)-3-Aminopiperidine dihydrochloride 98%
(S)-(+)-3-Aminopiperidine dihydrochloride
Formule: C₅H₁₄Cl₂N₂
MW: 173,08 g/mol
Point de fusion: ∼ 210 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03427036
Numéro CAS: 334618-07-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité