Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-(+)-3-Aminopiperidine dihydrochloride

Synonyms: (S)-(+)-3-Piperidinamine dihydrochloride, (S)-Piperidin-3-amine dihydrochloride

034322-1G 034322-5G
FLUO034322-1GEA 0 EUR InStock
FLUO034322-1G FLUO034322-5G
(S)-(+)-3-Aminopiperidine dihydrochloride
(S)-(+)-3-Aminopiperidine dihydrochloride


Formule: C₅H₁₄Cl₂N₂
MW: 173,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD03427036
Numéro CAS: 334618-07-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité