1-Boc-4-chloropiperidine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
435010050 435010010
ACRO435010050EA 424 EUR InStock
ACRO435010050 ACRO435010010
1-Boc-4-chloropiperidine 97%
1-Boc-4-chloropiperidine
Formule: C₁₀H₁₈ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115040
Numéro CAS: 154874-94-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité