1-(Cyanoacetyl)piperidine
Fournisseur: Thermo Scientific
MAYBTL00706EAEA 0 EUR InStock
MAYBTL00706EA MAYBTL00706.50 MAYBTL00706.1
1-(Cyanoacetyl)piperidine
1-(Cyanoacetyl)piperidine
Formule: C₈H₁₂N₂O
MW: 152,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006487
Numéro CAS: 15029-30-8
EINECS: 239-111-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité