(S)-1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid
Synonyms: (S)-Boc-nipecotic acid, 1-Boc-L-nipecotic acid, (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-3-carboxylic acid
019199-2G 019199-10G
FLUO019199-2GEA 0 EUR InStock
FLUO019199-2G FLUO019199-10G
(S)-1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid
(S)-1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₉NO₄
MW: 229,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD02179172
Numéro CAS: 88495-54-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité