1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-4-carboxylic acid, N-BOC-4-Piperidinecarboxylic acid, Boc-Inp-OH, 1-Boc-isonipecotic acid
L17527.03 L17527.06
L17527.03EA 41.4 EUR InStock
L17527.03 L17527.06
1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid ≥98%
1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid
Purity: 98+% CAS No.: 84358-13-4 Molecular Formula: C11H19NO4 Formula Weight: 229.28 Melting Point: 149-151° MDL No.: MFCD00076999
Formule: C₁₁H₁₉NO₄
MW: 229,3 g/mol
Point de fusion: 149…151 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00076999
Numéro CAS: 84358-13-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité