4-(Trifluoromethyl)piperidine hydrochloride ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L19441.MDEA 50.8 EUR InStock
L19441.MD L19441.03
4-(Trifluoromethyl)piperidine hydrochloride ≥97%
4-(Trifluoromethyl)piperidine hydrochloride
Formule: C₆H₁₁ClF₃N
MW: 189,61 g/mol
Point de fusion: ∼160 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04971993
Numéro CAS: 155849-49-3
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité