(S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
M1161-1G M1161-5G
TCIAM1161-1GEA 37.4 EUR InStock
TCIAM1161-1G TCIAM1161-5G
(S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine ≥98.0% (par GC)
(S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
Formule: C₆H₁₃NO
MW: 115,18 g/mol
Point d'ébullition: 68°C
Point d'éclair: 45°C
Numéro MDL: MFCD00010408
Numéro CAS: 63126-47-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6a30b1fd30bcd6b23c0bfd8ffc982b5541323b10&vid=6a30b1fd30bcd6b23c0bfd8ffc982b5541323b10&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific gravity (20/20) 0.9320 to 0.9380
Refractive index n20/D 1.4450 to 1.4470
Specific rotation [a]20/D +35.0 to +41.0 deg (C=2, 1mol/L HCl)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité