4-(Morpholinosulphonyl)aniline
Fournisseur: Thermo Scientific
MAYBTL00826EAEA 0 EUR InStock
MAYBTL00826EA MAYBTL00826DA
4-(Morpholinosulphonyl)aniline
4-(Morpholinosulphonyl)aniline
Formule: C₁₀H₁₄N₂O₃S
MW: 242,300 g/mol
Numéro MDL: MFCD00277213
Numéro CAS: 21626-70-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité