4,4',4''-Trimethyltrityl alcohol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L02392.06 L02392.14
L02392.06EA 107 EUR InStock
L02392.06 L02392.14
4,4',4''-Trimethyltrityl alcohol ≥98%
4,4',4''-Trimethyltrityl alcohol
Purity: 98+% CAS No.: 3247-00-5 Molecular Formula: C22H22O Formula Weight: 302.42 Melting Point: 92-96° Beilstein Reference: 2055803
Formule: C₂₂H₂₂O
MW: 302,42 g/mol
Point de fusion: 92…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014919
Numéro CAS: 3247-00-5
EINECS: 221-822-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité