(S)-1-Boc-2-ethylpiperazine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H52738.03EA 538 EUR InStock
H52738.03 H52738.MD
(S)-1-Boc-2-ethylpiperazine ≥97%
(S)-1-Boc-2-ethylpiperazine
Formule: C₁₁H₂₂N₂O₂
MW: 214,30 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07772100
Numéro CAS: 325145-35-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité