1-(3-Chlorophenyl)piperazine hydrochloride
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0421.09EA 1920 EUR InStock
PROOMM0421.09
1-(3-Chlorophenyl)piperazine hydrochloride
1-(3-Chlorophenyl)piperazine hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₃ClN₂·xHCl
MW: 196,68 g/mol (anhy)
Numéro MDL: MFCD00039032
Numéro CAS: 65369-76-8
EINECS: 265-718-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité