(3-Aminopropyl)dimethylmethoxysilane 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
336600010 336600050
ACRO336600010EA 87.2 EUR InStock
ACRO336600010 ACRO336600050
(3-Aminopropyl)dimethylmethoxysilane 97%
(3-Aminopropyl)dimethylmethoxysilane
Formule: C₆H₁₇NOSi
Point d'ébullition: 87 °C (50 mmHg)
Point d'éclair: 38 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861689
Numéro CAS: 31024-26-7
ONU: 2924
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité