(Trimethylstannyl)dimethylvinylsilane
Danger
009695-1G 009695-5G
FLUO009695-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009695-1G FLUO009695-5G
(Trimethylstannyl)dimethylvinylsilane
(Trimethylstannyl)dimethylvinylsilane
Formule: C₇H₁₈SiSn
Numéro MDL: MFCD00800632
Numéro CAS: 214279-37-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité