(Trimethylstannyl)dimethylphenylsilane
Danger
009694-1G 009694-5G
FLUO009694-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009694-1G FLUO009694-5G
(Trimethylstannyl)dimethylphenylsilane
(Trimethylstannyl)dimethylphenylsilane
Formule: C₁₁H₂₀SiSn
Numéro MDL: MFCD00800633
Numéro CAS: 94397-44-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité