(Trimethylstannyl)diphenylmethylsilane
Danger
009696-1G 009696-5G
FLUO009696-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009696-1G FLUO009696-5G
(Trimethylstannyl)diphenylmethylsilane
(Trimethylstannyl)diphenylmethylsilane
Formule: C₁₆H₂₂SiSn
Numéro MDL: MFCD00800634
Numéro CAS: 149013-84-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité