Benzyltrimethylammonium tribromide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B24470.14EA 193 EUR InStock
B24470.14 B24470.06
Benzyltrimethylammonium tribromide ≥98%
Benzyltrimethylammonium tribromide
Formule: C₁₀H₁₆Br₃N
MW: 389,97 g/mol
Point de fusion: 99…101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134423
Numéro CAS: 111865-47-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité