Benzyltrimethylammonium tribromide
Fournisseur: Molekula
MOLE70318276-1GEA 0 EUR InStock
MOLE70318276-1G
Benzyltrimethylammonium tribromide
Benzyltrimethylammonium tribromide
Formule: C₁₀H₁₆Br₃N
MW: 389,97 g/mol
Numéro MDL: MFCD00134423
Numéro CAS: 111865-47-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité