Benzyltrimethylammonium tribromide ≥97.0% (par analyse titrimétrique) réactif de bromation
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Mono(N,N,N-trimethyl-1-phenylmethanaminium) tribromide, Benzyl trimethyl ammonium tribromide
T1382-25G T1382-5G
TCIAT1382-25GEA 56.1 EUR InStock
TCIAT1382-25G TCIAT1382-5G
Benzyltrimethylammonium tribromide ≥97.0% (par analyse titrimétrique) réactif de bromation
Benzyltrimethylammonium tribromide
Formule: C₁₀H₁₆Br₃N
MW: 389,97 g/mol
Numéro MDL: MFCD00134423
Numéro CAS: 111865-47-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d688bac2ea9376eb310debf2cdc9dfda68926581&vid=88a2356b08a12a6cf30d5b138c552d49dcd9516e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 100.0 to 103.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité