N(α)-Boc-L-tryptophan ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Boc-Trp-OH
TCIAB1639-25GEA 88 EUR InStock
TCIAB1639-25G
N(α)-Boc-L-tryptophan ≥98.0% (par HPLC)
N(α)-Boc-L-tryptophan
Formule: C₁₆H₂₀N₂O₄
MW: 304,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065595
Numéro CAS: 13139-14-5
EINECS: 236-072-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/99/28933399.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -18.0 to -22.0 deg (C=2, DMF)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité