α-Methylcinnamic acid ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Methyl-3-phenyl-2-propenoic acid
L00806.06 L00806.14 L00806.22
L00806.06EA 27.8 EUR InStock
L00806.06 L00806.14 L00806.22
α-Methylcinnamic acid ≥99%
α-Methylcinnamic acid
Purity: 99% CAS No.: 1199-77-5 Molecular Formula: C10H10O2 Formula Weight: 162.19 Melting Point: 78-82° Boiling Point: 288° MDL No.: MFCD00002652
Formule: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Point d'ébullition: 288 °C
Point de fusion: 78…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002652
Numéro CAS: 1199-77-5
EINECS: 214-847-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité