3-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid
Synonyms: 3-(3-(Trifluoromethoxy)phenyl)acrylic acid
009359-25G 009359-5G
FLUO009359-25GEA 0 EUR InStock
FLUO009359-25G FLUO009359-5G
3-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid
3-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid
Formule: C₁₀H₇F₃O₃
MW: 232,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00066337
Numéro CAS: 168833-80-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité