3-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(3-(Trifluoromethoxy)phenyl)acrylic acid
T1780-25G T1780-5G
TCIAT1780-25GEA 372 EUR InStock
TCIAT1780-25G TCIAT1780-5G
3-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid
Formule: C₁₀H₇F₃O₃
MW: 232,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00066337
Numéro CAS: 168833-80-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ed9be395fd3315231f3d640344c651217b452a6a&vid=ed9be395fd3315231f3d640344c651217b452a6a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 94.0 to 97.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité