4-(4-Fluorobenzoyl)piperidine hydrochloride ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B23142.06 B23142.03
B23142.06EA 187 EUR InStock
B23142.06 B23142.03
4-(4-Fluorobenzoyl)piperidine hydrochloride ≥98%
4-(4-Fluorobenzoyl)piperidine hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 25519-78-2 Molecular Formula: C12H14FNO.HCl Formula Weight: 243.71 MDL No.: MFCD00044912
Formule: C₁₂H₁₅ClFNO
MW: 243,71 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044912
Numéro CAS: 25519-78-2
EINECS: 247-070-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité