5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzimidazole ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B22770.06EA 270 EUR InStock
B22770.06 B22770.03
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzimidazole ≥97%
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzimidazole
Formule: C₈H₆F₃N₃
MW: 201,15 g/mol
Point de fusion: 186…190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01632182
Numéro CAS: 3671-66-7
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité