5-(Trifluoromethoxy)isatin ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
T2774-1G T2774-5G
TCIAT2774-1GEA 34.1 EUR InStock
TCIAT2774-1G TCIAT2774-5G
5-(Trifluoromethoxy)isatin ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-(Trifluoromethoxy)isatin
Formule: C₉H₄F₃NO₃
Numéro MDL: MFCD00192524
Numéro CAS: 169037-23-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15df7f66574583898e81a5d02983a949508f75bb&vid=15df7f66574583898e81a5d02983a949508f75bb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 169.0 to 173.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité