1-Acetylisatin ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-Acetylindoline-2,3-dione
L17597.03 L17597.06 L17597.14
L17597.03EA 14.8 EUR InStock
L17597.03 L17597.06 L17597.14
1-Acetylisatin ≥97%
1-Acetylisatin
Purity: 97% CAS No.: 574-17-4 Molecular Formula: C10H7NO3 Formula Weight: 189.17 Melting Point: 141-143° Beilstein Reference: 113959
Formule: C₁₀H₇NO₃
MW: 189,17 g/mol
Point de fusion: 141…143 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00158542
Numéro CAS: 574-17-4
EINECS: 209-368-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité