7-(Trifluoromethyl)isatin ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
T2457-1G T2457-5G
TCIAT2457-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAT2457-1G TCIAT2457-5G
7-(Trifluoromethyl)isatin ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
7-(Trifluoromethyl)isatin
Formule: C₉H₄F₃NO₂
MW: 215,1300 g/mol
Numéro MDL: MFCD01248408
Numéro CAS: 391-12-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5cc7277ce4aedc119c3b7a4377e9eeec4485f0d5&vid=5cc7277ce4aedc119c3b7a4377e9eeec4485f0d5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 190.0 to 196.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité