1,4-Benzodioxane-2-carbonyl chloride
017521-1G 017521-5G
FLUO017521-1GEA 0 EUR InStock
FLUO017521-1G FLUO017521-5G
1,4-Benzodioxane-2-carbonyl chloride
1,4-Benzodioxane-2-carbonyl chloride
Formule: C₉H₇ClO₃
Numéro MDL: MFCD02180342
Numéro CAS: 3663-81-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité