3,4-(Methylenedioxy)benzylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAP1057-25GEA 132 EUR InStock
TCIAP1057-25G
3,4-(Methylenedioxy)benzylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
3,4-(Methylenedioxy)benzylamine
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,17 g/mol
Point d'ébullition: 132°C
Numéro MDL: MFCD00005840
Numéro CAS: 2620-50-0
EINECS: 220-056-1
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/16/92/28991692.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité