(Furfurylthio)acetone 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B22724.14EA 156 EUR InStock
B22724.14 B22724.06
(Furfurylthio)acetone 96%
(Furfurylthio)acetone
Formule: C₈H₁₀O₂S
MW: 170,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683098
Numéro CAS: 58066-86-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité