2-(Furfurylthio)ethylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAF0378-25GEA 192 EUR InStock
TCIAF0378-25G TCIAF0378-5G
2-(Furfurylthio)ethylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-(Furfurylthio)ethylamine
Formule: C₇H₁₁NOS
Point d'ébullition: 100°C
Numéro MDL: MFCD01075029
Numéro CAS: 36415-21-1
EINECS: 253-024-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/75/28968975.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité